Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK1A Protein
A cDNA sequence encoding the DYRK1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome DYRK1A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11722-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11722-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11722-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DYRK1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DYRK1A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSYEIDSLIG KGSFGQVVKA YDRVEQEWVA IKIIKNKKAF LNQAQIEVRL LELMNKHDTE MKYYIVHLKR HFMFRNHLCL VFEMLSYNLY DLLRNTNFRG VSLNLTRKFA QQMCTALLFL ATPELSIIHC DLKPENILLC NPKRSAIKIV DFGSSCQLGQ RIYQYIQSRF YRSPEVLLGM PYDLAIDMWS LGCILVEMHT GEPLFSGANE VDQMNKIVEV LGIPPAHILD QAPKARKFFE KLPDGTWSLK KTKDGKREYK PPGTRKLHNI LGVETGGPGG RRAGESGHTV ADYLKFKDLI LRMLDYDPKT RIQPYYALQH SFF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.