Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDN2 Protein
A cDNA sequence encoding the EDN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 2965.00€
Specifica
Nome | EDN2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918228
|
enQuireBio™
QP11746-1MG |
1 mg |
212.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938228
|
enQuireBio™
QP11746-5MG |
5 mg |
805.00€
5mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928228
|
enQuireBio™
QP11746-25MG |
25 mg |
2965.00€
25mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
EDN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
EDN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAAATLE QPASSSHAQG THLRLRRCSC SSWLDKECVY FCHLDIIWVN TPEQTAPYGL GNPPRRRRRS LPRRCQCSSA RDPACATFCL RRPWTEAGAV PSRKSPADVF QTGKTGATTG ELLQRLRDIS TVKSLFAKRQ QEAMREPRST HSRWRKR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |