Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EHF Protein
A cDNA sequence encoding the EHF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | EHF Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938288
|
enQuireBio™
QP11762-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918288
|
enQuireBio™
QP11762-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928288
|
enQuireBio™
QP11762-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
EHF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The EHF solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILEGGG VMNLNPGNNL LHQPPAWTDS YSTCNVSSGF FGGQWHEIHP QYWTKYQVWE WLQHLLDTNQ LDANCIPFQE FDINGEHLCS MSLQEFTRAA GTAGQLLYSN LQHLKWNGQC SSDLFQSTHN VIVKTEQTEP SIMNTWKDEN YLYDTNYGST VDLLDSKTFC RAQISMTTTS HLPVAESPDM KKEQDPPAKC HTKKHNPRGT HLWEFIRDIL LNPDKNPGLI KWEDRSEGVF RFLKSEAVAQ LWGKKKNNSS MTYEKLSRAM RYYYKREILE RVDGRRLVYK FGKNARGWRE NEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |