Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001405.1
ID gene (immissione) 1967
Nome EIF2B1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16059770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16079770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16069770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16089770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16099770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16009780
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7612-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001405.1
EIF2B1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1967
Research Use Only
EIF2B1
Recombinant Protein
E. coli
MDDKELIEYF KSQMKEDPDM ASAVAAIRTL LEFLKRDKGE TIQGLRANLT SAIETLCGVD SSVAVSSGGE LFLRFISLAS LEYSDYSKCK KIMIERGELF LRRISLSRNK IADLCHTFIK DGATILTHAY SRVVLRVLEA AVAAKKRFSV YVTESQPDLS GKKMAKALCH LNVPVTVVLD AAVGYIMEKA DLVIVGAEGV VENGGIINKI GTNQMAVCAK AQNKPFYVVA ESFKFVRLFP LNQQDVPDKF KYKADTLKVA QTGQDLKEEH PWVDYTAPSL ITLLFTDLGV LTPSAVSDEL IKLYL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.