Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2S1 Protein
A cDNA sequence encoding the EIF2S1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | EIF2S1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958298
|
enQuireBio™
QP11766-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938298
|
enQuireBio™
QP11766-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948298
|
enQuireBio™
QP11766-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
EIF2S1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGLSCRFYQ HKFPEVEDVV MVNVRSIAEM GAYVSLLEYN NIEGMILLSE LSRRRIRSIN KLIRIGRNEC VVVIRVDKEK GYIDLSKRRV SPEEAIKCED KFTKSKTVYS ILRHVAEVLE YTKDEQLESL FQRTAWVFDD KYKRPGYGAY DAFKHAVSDP SILDSLDLNE DEREVLINNI NRRLTPQAVK IRADIEVACY GYEGIDAVKE ALRAGLNCST ENMPIKINLI APPRYVMTTT TLERTEGLSV LSQAMAVIKE KIEEKRGVFN VQMEPKVVTD TDETELARQM ERLERENAEV DGDDDAEEME AKAED | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |