Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endoplasmic reticulum resident protein 44 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endoplasmic reticulum resident protein 44, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_055866.1
ID gene (immissione) 23071
Nome Endoplasmic reticulum resident protein 44 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16062331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16082331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16072331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16092331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16002341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16012341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8042-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_055866.1
Endoplasmic reticulum resident protein 44 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
23071
Research Use Only
ERP44
Recombinant Protein
E. coli
EITSLDTENI DEILNNADVA LVNFYADWCR FSQMLHPIFE EASDVIKEEF PNENQVVFAR VDCDQHSDIA QRYRISKYPT LKLFRNGMMM KREYRGQRSV KALADYIRQQ KSDPIQEIRD LAEITTLDRS KRNIIGYFEQ KDSDNYRVFE RVANILHDDC AFLSAFGDVS KPERYSGDNI IYKPPGHSAP DMVYLGAMTN FDVTYNWIQD KCVPLVREIT FENGEELTEE GLPFLILFHM KEDTESLEIF QNEVARQLIS EKGTINFLHA DCDKFRHPLL HIQKTPADCP VIAIDSFRHM YVFGDFKDVL IPGKLKQFVF DLHSGKLHRE FHHGPDPTDT APGEQAQDVA SSPPESSFQK LAPSEYRYTL LRDRDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.