Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO2 Protein
A cDNA sequence encoding the ENO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) 2026
Nome ENO2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ENO2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958368
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11788-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938368
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11788-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948368
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11788-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928368
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11788-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
2026
Research Use Only
ENO2
Human
Untagged
Enolase 2 is supplied in 10mM Tris-HCl (pH 8), 250mM NaCl, 0.5mM DTT, 1.5mM Cysteine, and 50% Glycerol.
ENO2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MSIEKIWARE ILDSRGNPTV EVDLYTAKGL FRAAVPSGAS TGIYEALELR DGDKQRYLGK GVLKAVDHIN STIAPALISS GLSVVEQEKL DNLMLELDGT ENKSKFGANA ILGVSLAVCK AGAAERELPL YRHIAQLAGN SDLILPVPAF NVINGGSHAG NKLAMQEFMI LPVGAESFRD AMRLGAEVYH TLKGVIKDKY GKDATNVGDE GGFAPNILEN SEALELVKEA IDKAGYTEKI VIGMDVAASE FYRDGKYDLD FKSPTDPSRY ITGDQLGALY QDFVRDYPVV SIEDPFDQDD WAAWSKFTAN VGIQIVGDDL TVTNPKRIER AVEEKACNCL LLKVNQIGSV TEAIQACKLA QENGWGVMVS HRSGETEDTF IADLVVGLCT GQIKTGAPCR SERLAKYNQL MRIEEELGDE ARFAGHNFRN PSVL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.