Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the ENPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome ENPP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11790-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11790-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11790-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ENPP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
ASKPSCAKEV KSCKGRCFER TFGNCRCDAA CVELGNCCLD YQETCIEPEH IWTCNKFRCG EKRLTRSLCA CSDDCKDKGD CCINYSSVCQ GEKSWVEEPC ESINEPQCPA GFETPPTLLF SLDGFRAEYL HTWGGLLPVI SKLKKCGTYT KNMRPVYPTK TFPNHYSIVT GLYPESHGII DNKMYDPKMN ASFSLKSKEK FNPEWYKGEP IWVTAKYQGL KSGTFFWPGS DVEINGIFPD IYKMYNGSVP FEERILAVLQ WLQLPKDERP HFYTLYLEEP DSSGHSYGPV SSEVIKALQR VDGMVGMLMD GLKELNLHRC LNLILISDHG MEQGSCKKYI YLNKYLGDVK NIKVIYGPAA RLRPSDVPDK YYSFNYEGIA RNLSCREPNQ HFKPYLKHFL PKRLHFAKSD RIEPLTFYLD PQWQLALNPS ERKYCGSGFH GSDNVFSNMQ ALFVGYGPGF KHGIEADTFE NIEVYNLMCD LLNLTPAPNN GTHGSLNHLL KNPVYTPKHP KEVHPLVQCP FTRNPRDNLG CSCNPSILPI EDFQTQFNLT VAEEKIIKHE TLPYGRPRVL QKENTICLLS QHQFMSGYSQ DILMPLWTSY TVDRNDSFST EDFSNCLYQD FRIPLSPVHK CSFYKNNTKV SYGFLSPPQL NKNSSGIYSE ALLTTNIVPM YQSFQVIWRY FHDTLLRKYA EERNGVNVVS GPVFDFDYDG RCDSLENLRQ KRRVIRNQEI LIPTHFFIVL TSCKDTSQTP LHCENLDTLA FILPHRTDNS ESCVHGKHDS SWVEELLMLH RARITDVEHI TGLSFYQQRK EPVSDILKLK THLPTFSQED GPKLHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.