missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EPHA2 Protein

A cDNA sequence encoding the EPHA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Specifica

Nome EPHA2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15918408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11796-HIS-INSECT-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15998398
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11796-HIS-INSECT-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15908408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11796-HIS-INSECT-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

EPHA2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EPHA2 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in phosphate buffered saline and 5% (w/v) trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
AQGKEVVLLD FAAAGGELGW LTHPYGKGWD LMQNIMNDMP IYMYSVCNVM SGDQDNWLRT NWVYRGEAER IFIELKFTVR DCNSFPGGAS SCKETFNLYY AESDLDYGTN FQKRLFTKID TIAPDEITVS SDFEARHVKL NVEERSVGPL TRKGFYLAFQ DIGACVALLS VRVYYKKCPE LLQGLAHFPE TIAGSDAPSL ATVAGTCVDH AVVPPGGEEP RMHCAVDGEW LVPIGQCLCQ AGYEKVEDAC QACSPGFFKF EASESPCLEC PEHTLPSPEG ATSCECEEGF FRAPQDPASM PCTRPPSAPH YLTAVGMGAK VELRWTPPQD SGGREDIVYS VTCEQCWPES GECGPCEASV RYSEPPHGLT RTSVTVSDLE PHMNYTFTVE ARNGVSGLVT SRSFRTASVS INQTEPPKVR LEGRSTTSLS VSWSIPPPQQ SRVWKYEVTY RKKGDSNSYN VRRTEGFSVT LDDLAPDTTY LVQVQALTQE GQGAGSKVHE FQTLSPEKLH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications