Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_004419.2
ID gene (immissione) 1942
Nome Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15928969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15958969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15968969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15978969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5963-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_004419.2
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1942
Research Use Only
EFNA1
Recombinant Protein
E. coli
DRHTVFWNSS NPKFRNEDYT IHVQLNDYVD IICPHYEDHS VADAAMEQYI LYLVEHEEYQ LCQPQSKDQV RWQCNRPSAK HGPEKLSEKF QRFTPFTLGK EFKEGHSYYY ISKPIHQHED RCLRLKVTVS GKITHSPQAH DNPQEKRLAA DDPEVRVLHS IGHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.