Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epoxide hydrolase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epoxide hydrolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000111.1
ID gene (immissione) 2052
Nome Epoxide hydrolase 1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15929149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15959149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15969149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15979149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5985-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000111.1
Epoxide hydrolase 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2052
Research Use Only
EPHX1
Recombinant Protein
E. coli
MWLEILLTSV LGFAIYWFIS RDKEETLPLE DGWWGPGTRS AAREDDSIRP FKVETSDEEI HDLHQRIDKF RFTPPLEDSC FHYGFNSNYL KKVISYWRNE FDWKKQVEIL NRYPHFKTKI EGLDIHFIHV KPPQLPAGHT PKPLLMVHGW PGSFYEFYKI IPLLTDPKNH GLSDEHVFEV ICPSIPGYGF SEASSKKGFN SVATARIFYK LMLRLGFQEF YIQGGDWGSL ICTNMAQLVP SHVKGLHLNM ALVLSNFSTL TLLLGQRFGR FLGLTERDVE LLYPVKEKVF YSLMRESGYM HIQCTKPDTV GSALNDSPVG LAAYILEKFS TWTNTEFRYL EDGGLERKFS LDDLLTNVML YWTTGTIISS QRFYKENLGQ GWMTQKHERM KVYVPTGFSA FPFELLHTPE KWVRFKYPKL ISYSYMVRGG HFAAFEEPEL LAQDIRKFLS VLERQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.