Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ErbB3 Protein
A cDNA sequence encoding the ErbB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ErbB3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948428
|
enQuireBio™
QP11803-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928428
|
enQuireBio™
QP11803-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938428
|
enQuireBio™
QP11803-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ErbB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ErbB3 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SEVGNSQAVC PGTLNGLSVT GDAENQYQTL YKLYERCEVV MGNLEIVLTG HNADLSFLQW IREVTGYVLV AMNEFSTLPL PNLRVVRGTQ VYDGKFAIFV MLNYNTNSSH ALRQLRLTQL TEILSGGVYI EKNDKLCHMD TIDWRDIVRD RDAEIVVKDN GRSCPPCHEV CKGRCWGPGS EDCQTLTKTI CAPQCNGHCF GPNPNQCCHD ECAGGCSGPQ DTDCFACRHF NDSGACVPRC PQPLVYNKLT FQLEPNPHTK YQYGGVCVAS CPHNFVVDQT SCVRACPPDK MEVDKNGLKM CEPCGGLCPK ACEGTGSGSR FQTVDSSNID GFVNCTKILG NLDFLITGLN GDPWHKIPAL DPEKLNVFRT VREITGYLNI QSWPPHMHNF SVFSNLTTIG GRSLYNRGFS LLIMKNLNVT SLGFRSLKEI SAGRIYISAN RQLCYHHSLN WTKVLRGPTE ERLDIKHNRP RRDCVAEGKV CDPLCSSGGC WGPGPGQCLS CRNYSRGGVC VTHCNFLNGE PREFAHEAEC FSCHPECQPM EGTATCNGSG SDTCAQCAHF RDGPHCVSSC PHGVLGAKGP IYKYPDVQNE CRPCHENCTQ GCKGPELQDC LGQTLVLIGK THLTRSPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |