Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERLIN2 Protein
A cDNA sequence encoding the ERLIN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ERLIN2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948438
|
enQuireBio™
QP11806-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938438
|
enQuireBio™
QP11806-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928438
|
enQuireBio™
QP11806-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ERLIN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ERLIN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKIEEGHI GVYYRGGALL TSTSGPGFHL MLPFITSYKS VQTTLQTDEV KNVPCGTSGG VMIYFDRIEV VNFLVPNAVY DIVKNYTADY DKALIFNKIH HELNQFCSVH TLQEVYIELF DQIDENLKLA LQQDLTSMAP GLVIQAVRVT KPNIPEAIRR NYELMESEKT KLLIAAQKQK VVEKEAETER KKALIEAEKV AQVAEITYGQ KVMEKETEKK ISEIEDAAFL AREKAKADAE CYTAMKIAEA NKLKLTPEYL QLMKYKAIAS NSKIYFGKDI PNMFMDSAGS VSKQFEGLAD KLSFGLEDEP LETATKEN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |