Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERVK-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERVK-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Nome | ERVK-6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | ERVK-6 |
Lunghezza della proteina | Extracellular Domain |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16040321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090321
|
enQuireBio™
QP7708-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
ERVK-6 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ERVK-6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPMPAGAAAA NYTYWAYVPF PPLIRAVTWM DNPTEVYVND SVWVPGPIDD RCPAKPEEEG MMINISIGYH YPPICLGRAP GCLMPAVQNW LVEVPTVSPI CRFTYHMVSG MSLRPRVNYL QDFSYQRSLK FRPKGKPCPK EIPKESKNTE VLVWEECVAN SAVILQNNEF GTIIDWAPRG QFYHNCSGQT QSCPSAQVSP AVDSDLTESL DKHKHKKLQS FYPWEWGEKG ISTPRPKIVS PVSGPEHPEL WRLTVASHHI RIWSGNQTLE TRDRKPFYTI DLNSSLTVPL QSCVKPPYML VVGNIVIKPD SQTITCENCR LLTCIDSTFN WQHRILLVRA REGVWIPVSM DRPWEASPSV HILTEVLKGV LNRSKRFIFT LIAVIMGLIA VTATAAVAGV ALHSSVQSVN FVNDWQKNST RLWNSQSSID QKLANQINDL RQTVIWMGDR LMSLEHRFQL QCDWNTSDFC ITPQIYNESE HHWDMVRRHL QGREDNLTLD ISKLKEQIFE ASKAHLNLVP GTEAIAGVAD GLANLNPVTW VKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |