Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001268666.1
ID gene (immissione) 2110
Nome ETFDH Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16009430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16049430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16019430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16039430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16059430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16029430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7564-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001268666.1
ETFDH Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2110
Research Use Only
ETFDH
Recombinant Protein
Yeast
SSTSTVPRIT THYTIYPRDK DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA AVRLKQLAVA HEKDIRVCLV EKAAQIGAHT LSGACLDPGA FKELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYI VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEV LFHDDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKATFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KNWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLVALGL VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIRPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGILAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGVLG VYGGMIYTGI FYWILRGMEP WTLKHKGSDF ERLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLRDDS IPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPVEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.