Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS2 Protein
A cDNA sequence encoding the ETS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ETS2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948468
|
enQuireBio™
QP11815-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938468
|
enQuireBio™
QP11815-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928468
|
enQuireBio™
QP11815-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ETS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ETS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNDFGIKNMD QVAPVANSYR GTLKRQPAFD TFDGSLFAVF PSLNEEQTLQ EVPTGLDSIS HDSANCELPL LTPCSKAVMS QALKATFSGF KKEQRRLGIP KNPWLWSEQQ VCQWLLWATN EFSLVNVNLQ RFGMNGQMLC NLGKERFLEL APDFVGDILW EHLEQMIKEN QEKTEDQYEE NSHLTSVPHW INSNTLGFGT EQAPYGMQTQ NYPKGGLLDS MCPASTPSVL SSEQEFQMFP KSRLSSVSVT YCSVSQDFPG SNLNLLTNNS GTPKDHDSPE NGADSFESSD SLLQSWNSQS SLLDVQRVPS FESFEDDCSQ SLCLNKPTMS FKDYIQERSD PVEQGKPVIP AAVLAGFTGS GPIQLWQFLL ELLSDKSCQS FISWTGDGWE FKLADPDEVA RRWGKRKNKP KMNYEKLSRG LRYYYDKNII HKTSGKRYVY RFVCDLQNLL GFTPEELHAI LGVQPDTED | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |