Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F Protein
A cDNA sequence encoding the F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome F Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11825-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11825-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11825-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
F Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Frataxin solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLRTDIDATC TPRRASSNQR GLNQIWNVKK QSVYLMNLRK SGTLGHPGSL DETTYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTF EDYDVSFGSG VLTVKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAAEL TKALKTKLDL SSLAYSGKDA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.