Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM96B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAM96B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057146.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51647 |
Nome | FAM96B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093861
|
enQuireBio™
QP8299-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013871
|
enQuireBio™
QP8299-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003871
|
enQuireBio™
QP8299-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023871
|
enQuireBio™
QP8299-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033871
|
enQuireBio™
QP8299-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043871
|
enQuireBio™
QP8299-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057146.1 | |
FAM96B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51647 | |
Research Use Only | |
FAM96B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VGGGGVGGGL LENANPLIYQ RSGERPVTAG EEDEQVPDSI DAREIFDLIR SINDPEHPLT LEELNVVEQV RVQVSDPEST VAVAFTPTIP HCSMATLIGL SIKVKLLRSL PQRFKMDVHI TPGTHASEHA VNKQLADKER VAAALENTHL LEVVNQCLSA RS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |