Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FARSB Protein
A cDNA sequence encoding the FARSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome FARSB Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15928588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11852-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11852-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15908588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11852-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
FARSB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FARSB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPTVSVK RDLLFQALGR TYTDEEFDEL CFEFGLELDE ITSEKEIISK EQGNVKAAGA SDVVLYKIDV PANRYDLLCL EGLVRGLQVF KERIKAPVYK RVMPDGKIQK LIITEETAKI RPFAVAAVLR NIKFTKDRYD SFIELQEKLH QNICRKRALV AIGTHDLDTL SGPFTYTAKR PSDIKFKPLN KTKEYTACEL MNIYKTDNHL KHYLHIIENK PLYPVIYDSN GVVLSMPPII NGDHSRITVN TRNIFIECTG TDFTKAKIVL DIIVTMFSEY CENQFTVEAA EVVFPNGKSH TFPELAYRKE MVRADLINKK VGIRETPENL AKLLTRMYLK SEVIGDGNQI EIEIPPTRAD IIHACDIVED AAIAYGYNNI QMTLPKTYTI ANQFPLNKLT ELLRHDMAAA GFTEALTFAL CSQEDIADKL GVDISATKAV HISNPKTAEF QVARTTLLPG LLKTIAANRK MPLPLKLFEI SDIVIKDSNT DVGAKNYRHL CAVYYNKNPG FEIIHGLLDR IMQLLDVPPG EDKGGYVIKA SEGPAFFPGR CAEIFARGQS VGKLGVLHPD VITKFELTMP CSSLEINVGP FL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.