Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6021-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15939419
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000630.1
Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Research Use Only
FASLG
Recombinant Protein
Yeast
QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
356
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol