Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FETUB Protein
A cDNA sequence encoding the FETUB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | FETUB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15968638
|
enQuireBio™
QP11868-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948638
|
enQuireBio™
QP11868-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958638
|
enQuireBio™
QP11868-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
FETUB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FETUB filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
HSHVCGAMSP PQLALNPSAL LSRGCNDSDV LAVAGFALRD INKDRKDGYV LRLNRVNDAQ EYRRGGLGSL FYLTLDVLET DCHVLRKKAW QDCGMRIFFE SVYGQCKAIF YMNNPSRVLY LAAYNCTLRP VSKKKIYMTC PDCPSSIPTD SSNHQVLEAA TESLAKYNNE NTSKQYSLFK VTRASSQWVV GPSYFVEYLI KESPCTKSQA SSCSLQSSDS VPVGLCKGSL TRTHWEKFVS VTCDFFESQA PATGSENSAV NQKPTNLPKV EESQQKNTPP TDSPSKAGPR GSVQYLPDLD DKNSQEKGPQ EAFPVHLDLT TNPQGETLDI SFLFLEPMEE KLVVLPFPKE KARTAECPGP AQNASPLVLP PHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |