Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF8 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_006110.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2253 |
Nome | FGF8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975879
|
enQuireBio™
QP5301-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955879
|
enQuireBio™
QP5301-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935879
|
enQuireBio™
QP5301-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965879
|
enQuireBio™
QP5301-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945879
|
enQuireBio™
QP5301-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_006110.1 | |
FGF8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
At minimum, our recombinant Human FGF8 induces 3T3 cell proliferation at concentrations of less than 150 ng/ml (activity must be at least 6.7 x 10^3 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
5 mM sodium phosphate, 50mM soldium chloride, pH 7.5 |
2253 | |
Research Use Only | |
FGF8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE. IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |