Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR4 Protein
A cDNA sequence encoding the FGFR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 2264 |
---|---|
Nome | FGFR4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | FGFR4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918668
|
enQuireBio™
QP11877-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938668
|
enQuireBio™
QP11877-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928668
|
enQuireBio™
QP11877-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
2264 | |
Research Use Only | |
FGFR4 | |
Human | |
His | |
FGFR4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
FGFR4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LEASEEVELE PCLAPSLEQQ EQELTVALGQ PVRLCCGRAE RGGHWYKEGS RLAPAGRVRG WRGRLEIASF LPEDAGRYLC LARGSMIVLQ NLTLITGDSL TSSNDDEDPK SHRDPSNRHS YPQQAPYWTH PQRMEKKLHA VPAGNTVKFR CPAAGNPTPT IRWLKDGQAF HGENRIGGIR LRHQHWSLVM ESVVPSDRGT YTCLVENAVG SIRYNYLLDV LERSPHRPIL QAGLPANTTA VVGSDVELLC KVYSDAQPHI QWLKHIVING SSFGADGFPY VQVLKTADIN SSEVEVLYLR NVSAEDAGEY TCLAGNSIGL SYQSAWLTVL PEEDPTWTAA APEARYTDLE HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |