Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibronectin Protein
A cDNA sequence encoding the Fibronectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1450.00€
Specifica
Nome | Fibronectin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958678
|
enQuireBio™
QP11881-200UG |
200 μg |
137.00€
200µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948678
|
enQuireBio™
QP11881-1MG |
1 mg |
211.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938678
|
enQuireBio™
QP11881-10MG |
10 mg |
1450.00€
10mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Fibronectin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Fibronectin was lyophilized from a concentrated 1 mg/ml solution containing 0.05M Tris Cl pH 7.5 and 0.1M NaCl. |