Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fizzy-related protein homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fizzy-related protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001129669.1
ID gene (immissione) 51343
Nome Fizzy-related protein homolog Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16023601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16043601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16033601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8256-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001129669.1
Fizzy-related protein homolog Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
51343
Research Use Only
FZR1
Recombinant Protein
E. coli
MDQDYERRLL RQIVIQNENT MPRVTEMRRT LTPASSPVSS PSKHGDRFIP SRAGANWSVN FHRINENEKS PSQNRKAKDA TSDNGKDGLA YSALLKNELL GAGIEKVQDP QTEDRRLQPS TPEKKGLFTY SLSTKRSSPD DGNDVSPYSL SPVSNKSQKL LRSPRKPTRK ISKIPFKVLD APELQDDFYL NLVDWSSLNV LSVGLGTCVY LWSACTSQVT RLCDLSVEGD SVTSVGWSER GNLVAVGTHK GFVQIWDAAA GKKLSMLEGH TARVGALAWN AEQLSSGSRD RMILQRDIRT PPLQSERRLQ GHRQEVCGLK WSTDHQLLAS GGNDNKLLVW NHSSLSPVQQ YTEHLAAVKA IAWSPHQHGL LASGGGTADR CIRFWNTLTG QPLQCIDTGS QVCNLAWSKH ANELVSTHGY SQNQILVWKY PSLTQVAKLT GHSYRVLYLA MSPDGEAIVT GAGDETLRFW NVFSKTRSTK ESVSVLNLFT RIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.