Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLRT3 Protein
A cDNA sequence encoding the FLRT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome FLRT3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11890-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11890-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11890-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
FLRT3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FLRT3 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
KSCPSVCRCD AGFIYCNDRF LTSIPTGIPE DATTLYLQNN QINNAGIPSD LKNLLKVERI YLYHNSLDEF PTNLPKYVKE LHLQENNIRT ITYDSLSKIP YLEELHLDDN SVSAVSIEEG AFRDSNYLRL LFLSRNHLST IPWGLPRTIE ELRLDDNRIS TISSPSLQGL TSLKRLVLDG NLLNNHGLGD KVFFNLVNLT ELSLVRNSLT AAPVNLPGTN LRKLYLQDNH INRVPPNAFS YLRQLYRLDM SNNNLSNLPQ GIFDDLDNIT QLILRNNPWY CGCKMKWVRD WLQSLPVKVN VRGLMCQAPE KVRGMAIKDL NAELFDCKDS GIVSTIQITT AIPNTVYPAQ GQWPAPVTKQ PDIKNPKLTK DHQTTGSPSR KTITITVKSV TSDTIHISWK LALPMTALRL SWLKLGHSPA FGSITETIVT GERSEYLVTA LEPDSPYKVC MVPMETSNLY LFDETPVCIE TETAPLRMYN PTTTLNREQE KEPYKNPNLP LEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.