missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR Protein
A DNA sequence encoding the Human Fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifications
Numero di accesso | NP_065108.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 57103 |
Nome | Fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15942928
|
enQuireBio™
QP10157-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15932928
|
enQuireBio™
QP10157-EC-25UG |
25 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15912928
|
enQuireBio™
QP10157-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15922928
|
enQuireBio™
QP10157-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_065108.1 | |
Fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARFALTVVR HGETRFNKEK IIQGQGVDEP LSETGFKQAA AAGIFLNNVK FTHAFSSDL MRTKQTMHGI LERSKFCKDM TVKYDSRLRE RKYGVVEGKA LSELRAMAK AAREECPVFT PPGGETLDQV KMRGIDFFEF LCQLILKEAD QKEQFSQGS PSNCLETSLA EIFPLGKNHS SKVNSDSGIP GLAASVLVVS HGAYMRSLF DYFLTDLKCS LPATLSRSEL MSVTPNTGMS LFIINFEEGR EVKPTVQCI CMNLQDHLNG LTETRGGYGR KKRRQ | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
57103 | |
Research Use Only | |
TIGAR | |
The biological activity determined by its ability to protect U2OS cells from apoptosis induced by hydrogen peroxide is in a concentration range of 0.1-5.0 ug/ml, after pretreating with rHuTIGAR-TAT for 4 hours. | |
Human | |
TAT | |
0.2 m filtered 30 % Acetonitrile, 0.1% TFA, lyophilized |