missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-bisphosphate aldolase A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-bisphosphate aldolase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 1855.00€

Specifica

Numero di accesso NP_000025.1
ID gene (immissione) 226
Nome Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16043891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16083891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16033891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8303-EC-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_000025.1
Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
226
Research Use Only
ALDOA
Recombinant Protein
E. coli
PYQYPALTPE QKKELSDIAH RIVAPGKGIL AADESTGSIA KRLQSIGTEN TEENRRFYRQ LLLTADDRVN PCIGGVILFH ETLYQKADDG RPFPQVIKSK GGVVGIKVDK GVVPLAGTNG ETTTQGLDGL SERCAQYKKD GADFAKWRCV LKIGEHTPSA LAIMENANVL ARYASICQQN GIVPIVEPEI LPDGDHDLKR CQYVTEKVLA AVYKALSDHH IYLEGTLLKP NMVTPGHACT QKFSHEEIAM ATVTALRRTV PPAVTGITFL SGGQSEEEAS INLNAINKCP LLKPWALTFS YGRALQASAL KAWGGKKENL KAAQEEYVKR ALANSLACQG KYTPSGQAGA AASESLFVSN HAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications