Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FTSJ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001269086.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 24140 |
Nome | FTSJ1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15909679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15949679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_001269086.1 | |
FTSJ1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24140 | |
Research Use Only | |
FTSJ1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGRTSKDKRD VYYRLAKENG WRARSAFKLL QLDKEFQLFQ GVTRAVDLCA APGSWSQVLS QKIGGQGSGH VVAVDLQAMA PLPGVVQIQG DITQLSTAKE IIQHFKGCPA DLVVCDGAPD VTGLHDVDEY MQAQLLLAAL NIATHVLKPG GCFVAKIFRG RDVTLLYSQL QVFFSSVLCA KPRSSRNSSI EAFAVCQGYD PPEGFIPDLS KPLLDHSYDP DFNQLDGPTR IIVPFVTCGD LSSYDSDRSY PLDLEGGSEY KYTPPTQPPI SPPYQEACTL KRKGQLAKEI RPQDCPISRV DTFPQPLAAP QCHTLLAPEM EDNEMSCSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |