Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT7 Protein
A cDNA sequence encoding the FUT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 2529 |
---|---|
Nome | FUT7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | FUT7 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948778
|
enQuireBio™
QP11912-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938778
|
enQuireBio™
QP11912-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928778
|
enQuireBio™
QP11912-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
2529 | |
Research Use Only | |
FUT7 | |
Human | |
His | |
The FUT7 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
FUT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPRGTPAP QPTITILVWH WPFTDQPPEL PSDTCTRYGI ARCHLSANRS LLASADAVVF HHRELQTRRS HLPLAQRPRG QPWVWASMES PSHTHGLSHL RGIFNWVLSY RRDSDIFVPY GRLEPHWGPS PPLPAKSRVA AWVVSNFQER QLRARLYRQL APHLRVDVFG RANGRPLCAS CLVPTVAQYR FYLSFENSQH RDYITEKFWR NALVAGTVPV VLGPPRATYE AFVPADAFVH VDDFGSAREL AAFLTGMNES RYQRFFAWRD RLRVRLFTDW RERFCAICDR YPHLPRSQVY EDLEGWFQA | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |