Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAMT Protein
A cDNA sequence encoding the GAMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome GAMT Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11929-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11929-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11929-1MG
1 mg
3420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GAMT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GAMT protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSAPSATPIF APGENCSPAW GAAPAAYDAA DTHLRILGKP VMERWETPYM HALAAAASSK GGRVLEVGFG MAIAASKVQE APIDEHWIIE CNDGVFQRLR DWAPRQTHKV IPLKGLWEDV APTLPDGHFD GILYDTYPLS EETWHTHQFN FIKNHAFRLL KPGGVLTYCN LTSWGELMKS KYSDITIMFE ETQVPALLEA GFRRENIRTE VMALVPPADC RYYAFPQMIT PLVTKG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.