missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulazione | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| ID gene (immissione) | 26330 |
| Peso molecolare | 70.62 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, GAPD2HSD-35, GAPDH2, GAPDH-2glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific, GAPDS, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic, Spermatogenic cell-specific glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 2, Spermatogenic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase |
| Simbolo del gene | GAPDHS |
| Research Category | Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control |
| Purity or Quality Grade | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?