Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GARS Protein
A cDNA sequence encoding the GARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifications
Nome | GARS Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15968838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
GARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GARS is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPSPRPVLLR GARAALLLLL PPRLLARPSL LLRRSLSAAS CPPISLPAAA SRSSMDGAGA EEVLAPLRLA VRQQGDLVRK LKEDKAPQVD VDKAVAELKA RKRVLEAKEL ALQPKDDIVD RAKMEDTLKR RFFYDQAFAI YGGVSGLYDF GPVGCALKNN IIQTWRQHFI QEEQILEIDC TMLTPEPVLK TSGHVDKFAD FMVKDVKNGE CFRADHLLKA HLQKLMSDKK CSVEKKSEME SVLAQLDNYG QQELADLFVN YNVKSPITGN DLSPPVSFNL MFKTFIGPGG NMPGYLRPET AQGIFLNFKR LLEFNQGKLP FAAAQIGNSF RNEISPRSGL IRVREFTMAE IEHFVDPSEK DHPKFQNVAD LHLYLYSAKA QVSGQSARKM RLGDAVEQGV INNTVLGYFI GRIYLYLTKV GISPDKLRFR QHMENEMAHY ACDCWDAESK TSYGWIEIVG CADRSCYDLS CHARATKVPL VAEKPLKEPK TVNVVQFEPS KGAIGKAYKK DAKLVMEYLA ICDECYITEM EMLLNEKGEF TIETEGKTFQ LTKDMINVKR FQKTLYVEEV VPNVIEPSFG LGRIMYTVFE HTFHVREGDE QRTFFSFPAV VAPFKCSVLP LSQNQEFMPF VKELSEALTR HGVSHKVDDS SGSIGRRYAR TDEIGVAFGV TIDFDTVNKT PHTATLRDRD SMRQIRAEIS ELPSIVQDLA NGNITWADVE ARYPLFEGQE TGKKETIEE | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |