missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gasdermin-C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gasdermin-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_113603.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 56169 |
Nome | Gasdermin-C Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063201
|
enQuireBio™
QP8195-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16083201
|
enQuireBio™
QP8195-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073201
|
enQuireBio™
QP8195-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093201
|
enQuireBio™
QP8195-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003211
|
enQuireBio™
QP8195-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16013211
|
enQuireBio™
QP8195-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_113603.1 | |
Gasdermin-C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56169 | |
Research Use Only | |
GSDMC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPSMLERISK NLVKEIGSKD LTPVKYLLSA TKLRQFVILR KKKDSRSSFW EQSDYVPVEF SLNDILEPSS SVLETVVTGP FHFSDIMIQK HKADMGVNVG IEVSVSGEAS VDHGCSLEFQ IVTIPSPNLE DFQKRKLLDP EPSFLKECRR RGDNLYVVTE AVELINNTVL YDSSSVNILG KIALWITYGK GQGQGESLRV KKKALTLQKG MVMAYKRKQL VIKEKAILIS DDDEQRTFQD EYEISEMVGY CAARSEGLLP SFHTISPTLF NASSNDMKLK PELFLTQQFL SGHLPKYEQV HILPVGRIEE PFWQNFKHLQ EEVFQKIKTL AQLSKDVQDV MFYSILAMLR DRGALQDLMN MLELDSSGHL DGPGGAILKK LQQDSNHAWF NPKDPILYLL EAIMVLSDFQ HDLLACSMEK RILLQQQELV RSILEPNFRY PWSIPFTLKP ELLAPLQSEG LAITYGLLEE CGLRMELDNP RSTWDVEAKM PLSALYGTLS LLQQLAEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |