Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATM Protein
A cDNA sequence encoding the GATM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome GATM Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11935-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11935-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11935-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GATM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GATM solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTQAAT ASSRNSCAAD DKATEPLPKD CPVSSYNEWD PLEEVIVGRA ENACVPPFTI EVKANTYEKY WPFYQKQGGH YFPKDHLKKA VAEIEEMCNI LKTEGVTVRR PDPIDWSLKY KTPDFESTGL YSAMPRDILI VVGNEIIEAP MAWRSRFFEYRAYRSIIKDY FHRGAKWTTA PKPTMADELY NQDYPIHSVE DRHKLAAQGK FVTTEFEPCF DAADFIRAGR DIFAQRSQVT NYLGIEWMRR HLAPDYRVHI ISFKDPNPMH IDATFNIIGP GIVLSNPDRP CHQIDLFKKA GWTIITPPTP IIPDDHPLWM SSKWLSMNVL MLDEKRVMVDANEVPIQKMF EKLGITTIKV NIRNANSLGG GFHCWTCDVR RRGTLQSYLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.