Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCSAM Protein
A cDNA sequence encoding the GCSAM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome GCSAM Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11943-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11943-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11943-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GCSAM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GCSAM solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGNSLLR ENRRQQNTQE MPWNVRMQSP KQRTSRCWDH HIAEGCFCLP WKKILIFEKR QDSQNENERM SSTPIQDNVD QTYSEELCYT LINHRVLCTR PSGNSAEEYY ENVPCKAERP RESLGGTETE YSLLHMPSTD PRHARSPEDE YELLMPHRIS SHFLQQPRPL MAPSETQFSH L
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.