Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 9615 |
---|---|
Nome | GDA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | GDA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15914458
|
enQuireBio™
QP10626-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15994448
|
enQuireBio™
QP10626-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904458
|
enQuireBio™
QP10626-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
9615 | |
Research Use Only | |
GDA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAAQMP PLAHIFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE ASQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHASQ YSFAGSSIDL PLLEWLTKYT FPAEHRFQNI DFAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFATIHT DSSLLLADIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTF PEYKETTEES IKETERFVSE MLQKNYSRVK PIVTPRFSLS CSETLMGELG NIAKTRDLHI QSHISENRDE VEAVKNLYPS YKNYTSVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSAEE LNVFHERGAS IAHCPNSNLS LSSGFLNVLE VLKHEVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNILLINK VNEKSLTLKE VFRLATLGGS QALGLDGEIG NFEVGKEFDA ILINPKASDS PIDLFYGDFF GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
GDA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 2,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C. | |
Human | |
His | |
GDA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT. |