Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5450.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004855.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9518 |
Nome | GDF-15 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955869
|
enQuireBio™
QP5296-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935869
|
enQuireBio™
QP5296-20UG |
20 μg |
263.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915869
|
enQuireBio™
QP5296-100UG |
100 μg |
720.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945869
|
enQuireBio™
QP5296-500UG |
500 μg |
3330.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925869
|
enQuireBio™
QP5296-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_004855.2 | |
GDF-15 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARNGDHCPL . GPGRCCRLH T. VRASLEDL GW. ADWVLSP REV. QVTMCI GACP. SQFRA ANMHA. QIKT SLHRLK. PDT VPAPCCV. PA SYNPMVLIQK TDTGVSLQ. T YDDLLAKDC. HCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
9518 | |
Research Use Only | |
GDF15 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |