Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 263.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005250.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2660 |
Nome | GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925919
|
enQuireBio™
QP5329-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915919
|
enQuireBio™
QP5329-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_005250.1 | |
GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
2660 | |
Research Use Only | |
MSTN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |