Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5450.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005802.1
ID gene (immissione) 10220
Nome GDF11 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15975999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5369-5UG
5 μg
112.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5369-20UG
20 μg
263.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5369-100UG
100 μg
720.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15965999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5369-500UG
500 μg
3330.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5369-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_005802.1
GDF11 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Alkaline phosphatase activity was demonstrated in ATDC5 cells significantly at concentrations less than 100 ng/ml. Typical ED50 is in the range of 10 ng/ml.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
10220
Research Use Only
GDF11
Recombinant Protein
E. coli
NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.