Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF15 D Protein
A cDNA sequence encoding the GDF15 D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | GDF15 D Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958898
|
enQuireBio™
QP11949-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948898
|
enQuireBio™
QP11949-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938898
|
enQuireBio™
QP11949-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GDF15 D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
GDF15 D-variant is lyophilized without additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARNGDDCPL GPGRCCRLHT VRASLEDLGW ADWVLSPREV QVTMCIGACP SQFRAANMHA QIKTSLHRLK PDTVPAPCCV PASYNPMVLI QKTDTGVSLQ TYDDLLAKDC HCI | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |