Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFPT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | GFPT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15968918
|
enQuireBio™
QP11956-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958918
|
enQuireBio™
QP11956-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948918
|
enQuireBio™
QP11956-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GFPT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GFPT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQQIMKGN FSSFMQKEIF EQPESVVNTM RGRVNFDDYT VNLGGLKDHI KEIQRCRRLI LIACGTSYHA GVATRQVLEE LTELPVMVEL ASDFLDRNTP VFRDDVCFFL SQSGETADTL MGLRYCKERG ALTVGITNTV GSSISRETDC GVHINAGPEI GVASTKAYTS QFVSLVMFAL MMCDDRISMQ ERRKEIMLGL KRLPDLIKEV LSMDDEIQKL ATELYHQKSV LIMGRGYHYA TCLEGALKIK EITYMHSEGI LAGELKHGPL ALVDKLMPVI MIIMRDHTYA KCQNALQQVV ARQGRPVVIC DKEDTETIKN TKRTIKVPHS VDCLQGILSV IPLQLLAFHL AVLRGYDVDF PRNLAKSVTV E | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |