Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA3 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome GFRA3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11959-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15978928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11959-HIS-EC-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15958928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11959-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15968928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11959-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11959-HIS-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GFRA3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GFRA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPLPTES RLMNSCLQAR RKCQADPTCS AAYHHLDSCT SSISTPLPSE EPSVPADCLE AAQQLRNSSL IGCMCHRRMK NQVACLDIYW TVHRARSLGN YELDVSPYED TVTSKPWKMN LSKLNMLKPD SDLCLKFAML CTLNDKCDRL RKAYGEACSGPHCQRHVCLR QLLTFFEKAA EPHAQGLLLC PCAPNDRGCG ERRRNTIAPN CALPPVAPNC LELRRLCFSD PLCRSRLVDF QTHCHPMDIL GTCATEQSRC LRAYLGLIGT AMTPNFVSNV NTSVALSCTC RGSGNLQEEC EMLEGFFSHN PCLTEAIAAK MRFHSQLFSQ DWPHPTFAVMAHQNEN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.