Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGH Protein
A cDNA sequence encoding the GGH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 8836
Nome GGH Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene GGH
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15918938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11960-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15908938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11960-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15998928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11960-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
8836
Research Use Only
GGH
Human
His
The GGH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
GGH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPHGDTAKK PIIGILMQKC RNKVMKNYGR YYIAASYVKY LESAGARVVP VRLDLTEKDY EILFKSINGI LFPGGSVDLR RSDYAKVAKI FYNLSIQSFD DGDYFPVWGT CLGFEELSLL ISGECLLTAT DTVDVAMPLN FTGGQLHSRM FQNFPTELLL SLAVEPLTAN FHKWSLSVKN FTMNEKLKKF FNVLTTNTDG KIEFISTMEG YKYPVYGVQW HPEKAPYEWK NLDGISHAPN AVKTAFYLAE FFVNEARKNN HHFKSESEEE KALIYQFSPI YTGNISSFQQ CYIFD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.