Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Codice prodotto. 15945959
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
5 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
500µg
5mg
Codice prodotto. 15945959
Marca: enQuireBio™ QP5354500ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_000506.2
ID gene (immissione) 2688
Nome GH1 / Growth hormone 1 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene GH1
Attività biologica Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF
Tampone 20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.