Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Recombinant Protein
263.00€ - 1790.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000506.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2688 |
Nome | GH1 / Growth hormone 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945959
|
enQuireBio™
QP5354-500UG |
500 μg |
263.00€
500µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935959
|
enQuireBio™
QP5354-1MG |
1 mg |
452.00€
1mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955959
|
enQuireBio™
QP5354-5MG |
5 mg |
1010.00€
5mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925959
|
enQuireBio™
QP5354-10MG |
10 mg |
1790.00€
10mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_000506.2 | |
GH1 / Growth hormone 1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0 |
2688 | |
Research Use Only | |
GH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |