Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GHRP 2 Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 595.00€
Specifica
Nome | GHRP 2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958958
|
enQuireBio™
QP11968-5MG |
5 mg |
137.00€
5mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948958
|
enQuireBio™
QP11968-25MG |
25 mg |
212.00€
25mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938958
|
enQuireBio™
QP11968-100MG |
100 mg |
595.00€
100mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GHRP 2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The GHRP-2 hormone was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
H-D-Ala-D-2-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2 | |
Greater than 99.0% as determined by analysis by RP-HPLC. |