Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIMAP5 Protein
A cDNA sequence encoding the GIMAP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome GIMAP5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11971-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11971-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11971-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GIMAP5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GIMAP5 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGFQRG KYGTMAEGRS EDNLSATPPA LRIILVGKTG CGKSATGNSI LGQPVFESKL RAQSVTRTCQ VKTGTWNGRK VLVVDTPSIF ESQADTQELY KNIGDCYLLS APGPHVLLLV IQLGRFTAQD TVAIRKVKEV FGTGAMRHVV ILFTHKEDLG GQALDDYVAN TDNCSLKDLV RECERRYCAF NNWGSVEEQR QQQAELLAVI ERLGREREGS FHSNDLFLDA QLLQRTGAGA CQEDYRQYQA KVEWQVEKHK QELRENESNW AYKALLRVKH LMLLHYE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.