Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIP Protein
A cDNA sequence encoding the GIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome GIP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11974-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11974-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11974-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GIP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GIP solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol 0.1M NaCl and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEKKEGHF SALPSLPVGS HAKVSSPQPR GPRYAEGTFI SDYSIAMDKI HQQDFVNWLL AQKGKKNDWK HNITQREARA LELAGQANRK EEEAVEPQSS PAKNPSDEDL LRDLLIQELL ACLLDQTNLC RLRSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.