Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN2 Protein
A cDNA sequence encoding the GKN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome GKN2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15958988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11978-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11978-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11978-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GKN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GKN2 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASYEVFNIISPS NNGGNVQETV TIDNEKNTAI INIHAGSCSS TTIFDYKHGY IASRVLSRRA CFILKMDHQN IPPLNNLQWY IYEKQALDNM FSSKYTWVKY NPLESLIKDV DWFLLGSPIE KLCKHIPLYK GEVVENTHNV GAGGCAKAGL LGILGISICA DIHV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.